蒸汽壓力
<0.01 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
290 °C
效力
6500 mg/kg LD50, oral (Rat)
5640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-5.3 % (v/v)
pH值
3-4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
244-250 °C/1013 hPa
mp
-32 °C
轉變溫度
flash point 102 °C
密度
0.98 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(CCOCCCC)CCOC(=O)C
InChI
1S/C10H20O4/c1-3-4-5-12-6-7-13-8-9-14-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
InChI 密鑰
VXQBJTKSVGFQOL-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 98.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.976 - 0.978
鉴别(IR):符合检验
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.976 - 0.978
鉴别(IR):符合检验
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
215.6 °F - closed cup
閃點(°C)
102 °C - closed cup