Key Documents
8.20916
Sigma-Aldrich
Ethyl nonanoate
for synthesis
别名:
Ethyl nonanoate, Nonanoic acid ethyl ester, Ethyl pelargonate, Pelargonic acid ethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)7COOC2H5
CAS号:
分子量:
186.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
204-615-7
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95.0% (GC)
形狀
liquid
mp
-44 °C
轉變溫度
flash point 93 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11(12)13-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI 密鑰
BYEVBITUADOIGY-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.865 - 0.866
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
201.2 °F - closed cup
閃點(°C)
94 °C - closed cup