Merck
76368
Supelco
壬酸甲酯
analytical standard
别名:
Nonanoic acid methyl ester, 甲基壬酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)7COOCH3
CAS号:
分子量:
172.26
Beilstein:
1754521
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥99.8% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.421 (lit.)
n20/D 1.422
bp
213-214 °C (lit.)
密度
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
neat
官能基
ester
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12-2/h3-9H2,1-2H3
InChI 密鑰
IJXHLVMUNBOGRR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
壬酸甲酯用作分析参考标准品,用于通过气相色谱法以及质谱和火焰电离检测定量分析脂质样品中的分析物。
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品′s分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Burdock.AG, et al.
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, (4) (2001)
Analysis of virgin olive oil volatile compounds by headspace solid-phase microextraction coupled to gas chromatography with mass spectrometric and flame ionization detection.
Vichi, et al.
Journal of Chromatography A, 983(1-2), 19-33 (2003)
Cuihua Liu et al.
Journal of the science of food and agriculture, 95(1), 111-119 (2014-04-12)
Terpenoids are major components of carotenoids, limonoids and aromas in citrus fruits, resulting in fruit coloration, bitterness and aroma. In this study the carotenoid, limonoid and volatile profiles of red-flesh Chuhong pummelo (CH) and pale green-flesh Feicui pummelo (FC) were