主要文件
8.20730
Sigma-Aldrich
Iodobenzene
for synthesis
别名:
Iodobenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5I
CAS号:
分子量:
204.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
酶委員會索引編號:
209-719-6
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
1.41 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
效力
1749 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
-30 °C
轉變溫度
flash point 77 °C
溶解度
0.34 g/L (experimental)
密度
1.83 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Ic1ccccc1
InChI
1S/C6H5I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI 密鑰
SNHMUERNLJLMHN-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.820 - 1.831
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
170.6 °F - closed cup
閃點(°C)
77 °C - closed cup