化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
mp
118-122 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O=[c]1c(c1c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C15H10O/c16-15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI 密鑰
HCIBTBXNLVOFER-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 118 °C
Melting range (upper value): ≤ 122 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 118 °C
Melting range (upper value): ≤ 122 °C
Identity (IR): passes test
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3