蒸汽壓力
1.7 hPa ( 25 °C)
品質等級
自燃溫度
>200 °C
效力
900-1235 mg/kg LD50, oral (Rat)
2320 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
142-145 °C/13 hPa
mp
12 °C
轉變溫度
flash point 143 °C
溶解度
0.006 g/L
密度
1.30 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/2C4H9.2C2H3O2.Sn/c2*1-3-4-2;2*1-2(3)4;/h2*1,3-4H2,2H3;2*1H3;
InChI 密鑰
QFRLGSUYBLMJKF-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
含量(不含锡): ≥ 96.0 %
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.300 - 1.310
鉴定(IR):通过测试
由于其特定的熔化范围,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.300 - 1.310
鉴定(IR):通过测试
由于其特定的熔化范围,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1 Oral
標靶器官
thymus gland
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
302.9 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
150.5 °C - Pensky-Martens closed cup