About This Item
线性分子式:
[CH3COCH=C(O-)CH3]2Sn[(CH2)3CH3]2
CAS号:
分子量:
431.15
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
推荐产品
品質等級
化驗
95%
形狀
low-melting solid
反應適用性
core: tin
折射率
n20/D 1.5110 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
mp
26 °C (lit.)
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCC[Sn](CCCC)(O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.2C4H9.Sn/c2*1-4(6)3-5(2)7;2*1-3-4-2;/h2*3,6H,1-2H3;2*1,3-4H2,2H3;/q;;;;+2/p-2/b2*4-3-;;;
InChI 密鑰
UVDDHYAAWVNATK-VGKOASNMSA-L
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1
標靶器官
thymus gland
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
130.0 °F - closed cup
閃點(°C)
54.44 °C - closed cup