蒸汽壓力
160 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
460 °C
效力
17400 mg/kg LD50, oral (Rat)
17400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.0-8.8 % (v/v)
pH值
7 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
bp
65 °C/1013 hPa
mp
-132 °C
轉變溫度
flash point -10 °C
溶解度
1.0 g/L
密度
0.87 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
ClC(CC)C
InChI
1S/C4H9Cl/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
BSPCSKHALVHRSR-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.872 - 0.874
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.872 - 0.874
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
5.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-15 °C - closed cup