主要文件
8.18797
Sigma-Aldrich
1,7-Octadiene
for synthesis
别名:
1,7-Octadiene
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2=CH(CH2)4CH=CH2
CAS号:
分子量:
110.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
酶委員會索引編號:
223-054-9
蒸汽壓力
20 hPa ( 20 °C)
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
230 °C
效力
20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
10519 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.5-8.8 % (v/v)
bp
116-118 °C/1013 hPa
mp
<-70 °C
轉變溫度
flash point 5 °C
溶解度
0.08 g/L
密度
0.73 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H14/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
InChI 密鑰
XWJBRBSPAODJER-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.731 - 0.733
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°C)
10 °C - closed cup