主要文件
8.18677
Sigma-Aldrich
Lauraldehyde
for synthesis
别名:
Lauraldehyde, Dodecanal, Dodecylaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)10CHO
CAS号:
分子量:
184.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
酶委員會索引編號:
203-983-6
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<300 hPa ( 50 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
200 °C
效力
23000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
237-239 °C/1013 hPa
mp
11-13 °C
轉變溫度
flash point 101 °C
密度
0.83 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h12H,2-11H2,1H3
InChI 密鑰
HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.840
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
213.8 °F - closed cup
閃點(°C)
101 °C - closed cup