Key Documents
8.18505
Sigma-Aldrich
5-Fluorouracil
for synthesis
别名:
5-Fluorouracil, 5-Fluoro-2,4-dihydroxypyrimidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H3FN2O2
CAS号:
分子量:
130.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
200-085-6
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
效力
230 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
4.3-5.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
190-200 °C/0.13 hPa
mp
282-283 °C (decomposition)
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
InChI 密鑰
GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3