solid
bp
1290 °C/1013 hPa
mp
588 °C
溶解度
0.08 g/L
密度
5.62 g/cm3 at 20 °C
體積密度
1400 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Cu]I
InChI
1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
分析報告
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Oral
標靶器官
Thyroid
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3