Key Documents
8.17023
SAFC
丁基羟基茴香醚
E 320
制药生产
别名:
Butylhydroxyanisole, BHA, 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2-[(CH3)3C]-4-(CH3O)C6H3OH
CAS号:
分子量:
180.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶號碼:
E320
酶委員會索引編號:
246-563-8
蒸汽壓力
1.33 hPa ( 105 °C)
品質等級
形狀
solid
pH值
4.8 (25 °C, 10 g/L in H2O)
bp
263 °C/1013 hPa
mp
48-63 °C
轉變溫度
flash point 142.1 °C
應用
pharma/biopharma processes
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
InChI 密鑰
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
應用
Butylhydroxyanisole is an antioxidant and is typically used as an additive for the preservation of food.
免責聲明
The substance 8.17023 has no REACH registration because the only supported use is the use in medicinal products for human or veterinary use or in food or feedingstuffs according to article 2 of the REACH Regulation (EC) No 1907/2006.
應用
产品编号
说明
价格
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2