主要文件
8.16125
Sigma-Aldrich
Benzyl butyrate
for synthesis
别名:
Benzyl butyrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H14O2
CAS号:
分子量:
178.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
203-105-1
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
11.97 hPa ( 109 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
效力
2330 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
235-242 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 107 °C
密度
1.01 g/cm3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(Cc1ccccc1)C(=O)CCC
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-6-11(12)13-9-10-7-4-3-5-8-10/h3-5,7-8H,2,6,9H2,1H3
InChI 密鑰
VONGZNXBKCOUHB-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.005 - 1.010
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
224.6 °F - closed cup
閃點(°C)
107 °C - closed cup