Key Documents
8.16113
Sigma-Aldrich
1,3,5-Triallyl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
(stabilised) for synthesis
别名:
1,3,5-Triallyl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, Isocyanuric acid triallyl ester, Triallyl isocyanurate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H15N3O3
CAS号:
分子量:
249.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
213-834-7
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
3.5 hPa ( 143 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
效力
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
2480 mg/kg LD50, skin (Rat)
運動黏度
78.2 cSt(30 °C)
bp
150 °C/5.3 hPa
mp
25 °C
轉變溫度
flash point 160 °C
溶解度
3.7 g/L
密度
1.16 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C12H15N3O3/c1-4-7-13-10(16)14(8-5-2)12(18)15(9-6-3)11(13)17/h4-6H,1-3,7-9H2
InChI 密鑰
KOMNUTZXSVSERR-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.158 - 1.162
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
319.1 °F - closed cup
閃點(°C)
159.5 °C - closed cup