Key Documents
8.15100
Sigma-Aldrich
2,5-Diethyl-1,3,4-thiadiazole
for synthesis
别名:
2,5-Diethyl-1,3,4-thiadiazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10N2S
CAS号:
分子量:
142.22
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
255-143-3
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥96.0% (GC)
形狀
liquid
bp
105 °C/18.7 hPa
密度
1.071 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H10N2S/c1-3-5-7-8-6(4-2)9-5/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
BXVZVOBTUSLCIO-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.068 - 1.073
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3