Merck
711381
Sigma-Aldrich
2-溴-5-甲基-1,3,4-噻二唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H3N2BrS
CAS号:
分子量:
179.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
105-110 °C
官能基
bromo
SMILES 字串
Cc1nnc(Br)s1
InChI
1S/C3H3BrN2S/c1-2-5-6-3(4)7-2/h1H3
InChI 密鑰
NSMKWTGDPQHTDH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)