主要文件
8.14992
Sigma-Aldrich
Hexyl butyrate
for synthesis
别名:
Hexyl butyrate, Butyric acid hexyl ester, Hexyl butanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H20O2
CAS号:
分子量:
172.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
220-136-6
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
-78 °C
轉變溫度
flash point 83 °C
密度
0.865 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(CCCCCC)C(=O)CCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h3-9H2,1-2H3
InChI 密鑰
XAPCMTMQBXLDBB-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.862 - 0.867
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
177.8 °F - closed cup
閃點(°C)
81 °C - closed cup