主要文件
8.14784
Sigma-Aldrich
Borontrifluoride-acetonitrile complex
for synthesis
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352301
蒸汽壓力
85 Pa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
524 °C (Information refers to the main component.)
expl. lim.
3-17 % (v/v) Information refers to the main component.)
bp
82 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 10 °C
密度
0.875 g/cm3 at 20 °C
分析報告
Assay BF3 (acidimetric): 15.0 - 19.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.880
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
50.0 °F
閃點(°C)
10 °C