Key Documents
8.14653
Sigma-Aldrich
醋酸甲脒
for synthesis
别名:
醋酸甲脒
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CH4N2 · xC2H4O2
CAS号:
分子量:
44.06 (free base basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
222-442-5
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
crystals
自燃溫度
565 °C
效力
2510 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH值
8 (20 °C, 400 g/L in H2O)
mp
156-160 °C
溶解度
832 g/L
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C2H4O2.CH4N2/c1-2(3)4;2-1-3/h1H3,(H,3,4);1H,(H3,2,3)
InChI 密鑰
XPOLVIIHTDKJRY-UHFFFAOYSA-N
分析報告
颜色(目视检查):无色至淡黄色粉末
含量测定(HClO₄): ≥ 98.0 %
鉴别(IR):符合检验
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2