Key Documents
8.14171
Sigma-Aldrich
聚乙二醇二甲醚500
(stabilised) for synthesis
别名:
聚乙二醇二甲醚500
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3O(CH2CH2O)nCH3
CAS号:
分子量:
530.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
蒸汽壓力
<0.01 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
360 °C
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
運動黏度
15 cSt(40 °C)
bp
>250 °C/1013 hPa
mp
13 °C
轉變溫度
flash point 220 °C
密度
1.07 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
應用
  • Safety, high-performing and effects of the N/P ratio of a solid lithium ion battery using PEGDME based polymer electrolytes: This study examines the safety and performance characteristics of solid lithium ion batteries enhanced with Polyethylene glycol dimethyl ether (PEGDME) based polymer electrolytes, focusing on the N/P ratio′s impact (Jeon et al., 2023).
分析報告
羟值: ≤ 2
pH值(10 %;在水中):4.0 - 7.0
鉴别(IR):符合检验
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
489.2 °F
閃點(°C)
254 °C