Key Documents
8.14037
Sigma-Aldrich
4,6-Diamino-2-pyrimidinethiol
for synthesis
别名:
4,6-Diamino-2-pyrimidinethiol, 4,6-Diamino-2-mercaptopyrimidine, 6-Amino-2-thiocytosine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6N4S
CAS号:
分子量:
142.18
分類程式碼代碼:
12352105
酶委員會索引編號:
213-721-2
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
mp
>280 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H6N4S/c5-2-1-3(6)8-4(9)7-2/h1H,(H5,5,6,7,8,9)
InChI 密鑰
QCAWOHUJKPKOMD-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3