主要文件
8.13885
Sigma-Aldrich
Crown ether/N-Phenylaza-15-crown-5
for synthesis
别名:
Crown ether/N-Phenylaza-15-crown-5, N-Phenylaza-15-crown-5, N-Phenyl-13-aza-1,4,7,10-tetracyclopentadecane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H25NO4
CAS号:
分子量:
295.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
266-470-6
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
mp
42-47 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N2(CCOCCOCCOCCOCC2)c1ccccc1
InChI
1S/C16H25NO4/c1-2-4-16(5-3-1)17-6-8-18-10-12-20-14-15-21-13-11-19-9-7-17/h1-5H,6-15H2
InChI 密鑰
SGDQOAKAHLFKBV-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 42 °C
Melting range (upper value): ≤ 47 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3