Merck
393428
Sigma-Aldrich
4'-氨基苯并-15-冠-5
97%
别名:
(苯并-15-冠-5)-4′-基胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H21NO5
CAS号:
分子量:
283.32
Beilstein:
1587285
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
76-78 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES 字串
Nc1ccc2OCCOCCOCCOCCOc2c1
InChI
1S/C14H21NO5/c15-12-1-2-13-14(11-12)20-10-8-18-6-4-16-3-5-17-7-9-19-13/h1-2,11H,3-10,15H2
InChI 密鑰
CQNGAZMLFIMLQN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)