主要文件
8.07971
Sigma-Aldrich
Succinimide
for synthesis
别名:
Succinimide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H5NO2
CAS号:
分子量:
99.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
204-635-6
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<1 hPa ( 50 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
powder
效力
14000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
4-6 (200 g/L in H2O)
mp
121-124 °C
轉變溫度
flash point 201 °C
溶解度
330 g/L
密度
1.4 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H5NO2/c6-3-1-2-4(7)5-3/h1-2H2,(H,5,6,7)
InChI 密鑰
KZNICNPSHKQLFF-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 120 °C
Melting range (upper value): ≤ 126 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1