主要文件
8.07501
Sigma-Aldrich
2-Pentanol
for synthesis
别名:
2-Pentanol, Methyl propyl carbinol, sec-n-Amyl alcohol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2CH(OH)CH3
CAS号:
分子量:
88.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
227-907-6
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
3 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
330 °C
效力
1470 mg/kg LD50, oral (Rat)
5250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-10.5 % (v/v)
bp
119 °C/1013 hPa
mp
-50 °C
轉變溫度
flash point 41 °C
密度
0.81 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC(CCC)C
InChI
1S/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
93.2 °F - closed cup
閃點(°C)
34 °C - closed cup