主要文件
8.07346
Sigma-Aldrich
Platinum(IV) oxide hydrate
80% Pt, hydrogenation catalyst for synthesis
别名:
Platinum(IV) oxide hydrate (80% Pt), Platinum dioxide, Adam′s catalyst
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
O2Pt · xH2O
CAS号:
分子量:
227.08 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
酶委員會索引編號:
215-223-0
NACRES:
NA.22
产品名称
Platinum(IV) oxide hydrate (80% Pt), hydrogenation catalyst for synthesis
品質等級
mp
>450 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Pt](=O)=O.O
InChI
1S/H2O.2O.Pt/h1H2;;;
InChI 密鑰
SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (of Pt): 80.0 - 84.0 %
Suitable for hydrogenation catalyst: passes test
Identity ( RFA): passes test
象形圖
Flame over circleExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2