主要文件
908894
Sigma-Aldrich
Nishimura′s catalyst
Umicore
别名:
Rhodium(III) oxide/Platinum(IV) oxide hydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O3Rh2/O2Pt
分類程式碼代碼:
12171602
NACRES:
NA.22
應用
Nishimura′s catalyst is a homogeneous catalyst useful for hydrogenation reactions.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
法律資訊
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
象形圖
Flame over circle
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Ox. Sol. 1
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)