Key Documents
8.03945
Sigma-Aldrich
氯化铁(III)
greener alternative
anhydrous for synthesis
别名:
氯化铁(III), 氯化铁,三氯化铁
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cl3Fe
CAS号:
分子量:
162.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-729-4
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
1 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
powder
效力
316 mg/kg LD50, oral (Rat)
環保替代產品特色
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH值
1 (20 °C, 200 g/L in H2O)
mp
306 °C (decomposition)
溶解度
920 g/L (Hydrolysis)
密度
2.89 g/cm3 at 25 °C
體積密度
1000 kg/m3
環保替代類別
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
我们致力于为您带来更加绿色的替代产品,这些产品遵守一项或多项绿色化学12项原则。该产品为增强型,提高了催化效率。点击此处了解更多详情。
應用
氯化铁(III) (FeCl3)可用作以下反应的催化剂:
  • 在水中葡萄糖氧化为葡萄糖酸。
  • 在碘化钠和乙醇溶剂存在的情况下通过与2-炔基茴香硫醚的碘环化制合成2-碘取代苯并[b]噻吩。
  • 在烯丙基和炔基醇存在的情况下在糖基化糖中合成相应的糖苷。
  • 通过糖基β-过醋酸盐的叠氮基糖基化反应制备1,2-反式糖基叠氮化物。
分析報告
含量(碘量法): ≥ 98.0%
同一性(Fe):通过测试
同一性(Cl):通过测试
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Iron (III) chloride catalyzed glycosylation of peracylated sugars with allyl/alkynyl alcohols
Narayanaperumal S, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 23, 1982-1988 (2012)