主要文件
8.02485
Sigma-Aldrich
Chromium(III) acetylacetonate
for synthesis
别名:
Chromium(III) acetylacetonate, Tris(acetylacetonato)chromium(III), Tris(2,4-pentanedionato)chromium(III)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H21CrO6
CAS号:
分子量:
349.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
244-526-0
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
效力
3360 mg/kg LD50, oral (Rat)
6350 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
6 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
213-216 °C
溶解度
11 g/L
體積密度
450 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Cr](OC(=CC(=O)C)C)(OC(=CC(=O)C)C)OC(=CC(=O)C)C
InChI
1S/3C5H8O2.Cr/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
JWORPXLMBPOPPU-UHFFFAOYSA-K
分析報告
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
392.0 °F
閃點(°C)
> 200 °C