蒸汽壓力
1.3 hPa ( 136 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
crystals
效力
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
8870 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
344 °C/1023 hPa
mp
132-134 °C
轉變溫度
flash point 181 °C
溶解度
0.3 g/L
密度
1.31 g/cm3 at 20 °C
體積密度
350 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
OC(c2ccccc2)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H
InChI 密鑰
ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 130 °C
Melting range (upper value): ≤ 136 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 130 °C
Melting range (upper value): ≤ 136 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2