主要文件
8.01668
Sigma-Aldrich
2-Bromopropane
for synthesis
别名:
2-Bromopropane, iso-Propyl bromide, Isopropyl bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHBr
CAS号:
分子量:
122.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
酶委員會索引編號:
200-855-1
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
224 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
expl. lim.
4.6 % (v/v)
bp
59-60 °C/1013 hPa
mp
-89 °C
轉變溫度
flash point 19 °C
密度
1.31 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
InChI 密鑰
NAMYKGVDVNBCFQ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99,0 Area %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1,313 - 1,316
Identity (IR): conforms
象形圖
FlameHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
66.2 °F - closed cup
閃點(°C)
19 °C - closed cup