主要文件
8.01464
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
for synthesis
别名:
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol, Ammediol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2N(CH3)C(CH2OH)2
CAS号:
分子量:
105.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
204-100-7
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
13.3 hPa ( 152 °C)
品質等級
形狀
solid
效力
17000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
10-11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
150-152 °C/13 hPa
mp
102-105 °C
轉變溫度
flash point >100 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
NC(CO)(CO)C
InChI
1S/C4H11NO2/c1-4(5,2-6)3-7/h6-7H,2-3,5H2,1H3
InChI 密鑰
UXFQFBNBSPQBJW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
>212.0 °F
閃點(°C)
> 100 °C