化驗
94%
bp
145 °C/0.6 mmHg (lit.)
mp
31.5-36 °C (lit.)
密度
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(O)CN(CCO)CCO
InChI
1S/C7H17NO3/c1-7(11)6-8(2-4-9)3-5-10/h7,9-11H,2-6H2,1H3
InChI 密鑰
ZFECCYLNALETDE-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup