主要文件
8.01272
Sigma-Aldrich
2-Aminothiazole
for synthesis
别名:
2-Aminothiazole, 2-Thiazolylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H4N2S
CAS号:
分子量:
100.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
202-511-6
NACRES:
NA.22
形狀:
powder
化驗:
≥98.0% (GC)
蒸汽壓力
<1 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
powder
自燃溫度
600 °C
效力
480 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
9.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
117 °C/20 hPa
mp
86-91 °C
溶解度
100 g/L
體積密度
600 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C3H4N2S/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H2,4,5)
InChI 密鑰
RAIPHJJURHTUIC-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 86 °C
Melting range (upper value): ≤ 91 °C
Identity (IR): passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.50 %
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3