71147
pACYCDuet-1 DNA - Novagen
pACYCDuet-1 is designed for the coexpression of two target genes. The vector encodes two multiple cloning sites (MCS) each of which is receded by a T7 promoter, lac operator and ribosome binding site.
别名:
pACYCDuet Vector
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
分類程式碼代碼:
41106602
NACRES:
NA.51
推荐产品
重組細胞
expressed in E. coli
品質等級
籤條
His tagged
S-Tag tagged
形狀
liquid
製造商/商標名
Novagen®
儲存條件
OK to freeze
複製起點
p15A
啟動子
Promoter name: T7
選擇
chloramphenicol
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−70°C
一般說明
大肠杆菌中多个靶基因的共表达对于研究蛋白质复合物是有利的。共表达通常可获得最佳的产率、溶解度和活性,并可以保护单个亚基免于降解。Duet载体是T7启动子表达载体,每个载体设计为在大肠杆菌中共表达两个靶蛋白。Duet载体带有相容的复制子和抗生素抗性标记,可以在适当的宿主菌株中一起使用,以共表达多达八种蛋白质。Duet载体和pET或pETcoco载体的某些组合也可用于共表达。Duet载体被共转化、繁殖和诱导以实现强大的靶蛋白共表达的能力使其成为分析蛋白复合物的理想选择。Duet载体设计有兼容的复制子和耐药基因,可在单个细胞中有效繁殖和维持四个质粒。
pACYCDuet-1设计用于两个靶基因的共表达。该载体编码两个多克隆位点(MCS),每个克隆位点都被T7启动子、lac操纵子和核糖体结合位点(rbs)往后退。载体还携带P15A复制子、lacI基因和氯霉素抗性基因。可以在合适的宿主菌株中将该载体与pETDuet-1、pCDFDuet-1和pRSFDuet-1或pCOLADuet-1一起转化到同一细胞中,以共表达多达八个靶基因。可以使用ACYCDuetUP1引物和DuetDOWN1引物对插入MCS-1的基因进行测序。可以使用DuetUP2引物和T7终止子引物对插入MCS-2的基因进行测序。
该产品的商业使用需要EMD Millipore Corporation的商业许可。 商业用途应包括但不限于(1)在制造中使用产品或其组件;(2)使用产品或其组件向他人收费提供服务、信息或数据;(3)将产品或其组件(或其任何衍生物)用于治疗、诊断或预防目的(包括作为设备、芯片、检测或其他产品的一部分);(4)转售产品或其组件,无论该产品或其组件是否转售用于研究。 此处包含的任何内容均不应被视为代表或保证使用本产品不需要其他第三方权利。
pACYCDuet-1设计用于两个靶基因的共表达。该载体编码两个多克隆位点(MCS),每个克隆位点都被T7启动子、lac操纵子和核糖体结合位点(rbs)往后退。载体还携带P15A复制子、lacI基因和氯霉素抗性基因。可以在合适的宿主菌株中将该载体与pETDuet-1、pCDFDuet-1和pRSFDuet-1或pCOLADuet-1一起转化到同一细胞中,以共表达多达八个靶基因。可以使用ACYCDuetUP1引物和DuetDOWN1引物对插入MCS-1的基因进行测序。可以使用DuetUP2引物和T7终止子引物对插入MCS-2的基因进行测序。
该产品的商业使用需要EMD Millipore Corporation的商业许可。 商业用途应包括但不限于(1)在制造中使用产品或其组件;(2)使用产品或其组件向他人收费提供服务、信息或数据;(3)将产品或其组件(或其任何衍生物)用于治疗、诊断或预防目的(包括作为设备、芯片、检测或其他产品的一部分);(4)转售产品或其组件,无论该产品或其组件是否转售用于研究。 此处包含的任何内容均不应被视为代表或保证使用本产品不需要其他第三方权利。
警告
毒性:标准处理(A)
其他說明
载体家族:Duet
法律資訊
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1