主要文件
70956-M
Sigma-Aldrich
Rosetta(DE3)pLysS感受态细胞 - Novagen
Escherichia coli, rod shaped
别名:
Rosetta competent cells
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106202
NACRES:
NA.81
产品名称
Rosetta(DE3)pLysS感受态细胞 - Novagen, Rosetta host strains are BL21 derivatives designed to enhance the expression of eukaryotic proteins that contain codons rarely used in E. coli. T7 lysozyme expression suppresses basal T7 expression.
生物源
Escherichia coli
品質等級
製造商/商標名
Novagen®
儲存條件
OK to freeze
增長模式
adherent or suspension
形態學
rod shaped
技術
microbiological culture: suitable
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
一般說明
基因型:F-ompT hsdSB(rB- mB-) gal dcm(DE3) pLysSRARE(CamR)
该产品包含转基因生物(GMO)。在欧盟范围内,转基因物种分别受欧洲议会和理事会的2001/18 /EC和2009/41/EC指令及其成员国中国家所实施规范的约束。该法规规定我们有义务索取您以及处理转基因生物的机构的相关信息。请点击here获得最终用户声明(EUD)表格。
Rosetta宿主菌株是BL21衍生物,旨在增强真核蛋白的表达,该蛋白含有在大肠杆菌中很少使用的密码子。这些菌株在兼容的氯霉素抗性质粒上为AGG、AGA、AUA、CUA、CCC、GGA密码子提供tRNA。因此,Rosetta菌株提供了“通用”翻译,否则该翻译受大肠杆菌密码子使用的限制。tRNA基因由其天然启动子驱动。在Rosetta(DE3)pLysS中,稀有tRNA基因存在于携带T7溶菌酶基因的相同质粒上。
DE3表明宿主是λDE3的溶原菌,因此在lacUV5启动子的控制下携带T7 RNA聚合酶基因的染色体拷贝。此类菌株适用于通过IPTG诱导从克隆到pET载体中的靶基因生产蛋白质。
pLysS菌株表达T7溶菌酶,其在诱导前进一步抑制T7 RNA聚合酶的基础表达,从而稳定编码影响细胞生长和活力的靶蛋白的pET重组体。
Rosetta宿主菌株是BL21衍生物,旨在增强真核蛋白的表达,该蛋白含有在大肠杆菌中很少使用的密码子。T7溶菌酶表达抑制基础T7表达。
成分
0.4 ml1 ml组分
•2 × 0.2 ml5 × 0.2 mlRosetta(DE3)pLysS感受态细胞
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC培养基
•2 ng2 ng供试质粒
警告
毒性:多个毒性值,请参阅MSDS(O)
法律資訊
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2