一般說明
T7Select10-3b载体是基于噬菌体T7的蛋白质展示载体。该载体在T7衣壳的表面上平均显示5–15个拷贝的肽和蛋白质,大小高达1200aa。靶序列与氨基酸348附近的10B衣壳蛋白的C末端融合。T7Select10噬菌体在互补宿主(BLT5403)上生长,该宿主从质粒中提供大量10A衣壳蛋白。因此,衣壳主要包含10A蛋白,每个病毒体包含5–15个拷贝的10B融合蛋白。T7Select10-3b的线性基因组大小为36,249 bp。向量图(TB243)上显示了独特的限制性酶切位点。
T7Select系统仅供研究使用。 该产品的任何商业用途,包括药物发现或商业产品的开发,都需要EMD Millipore Corporation的商业许可。 商业用途应包括但不限于(1)在制造中使用产品或其组件;(2)使用产品或其组件向他人收费提供服务、信息或数据;(3)将产品或其组件(或其任何衍生物)用于治疗、诊断或预防目的(包括作为设备、芯片、检测或其他产品的一部分);(4)转售产品或其组件,无论该产品或其组件是否转售用于研究。 此处包含的任何内容均不应被视为代表或保证使用本产品不需要其他第三方权利。
T7Select系统仅供研究使用。 该产品的任何商业用途,包括药物发现或商业产品的开发,都需要EMD Millipore Corporation的商业许可。 商业用途应包括但不限于(1)在制造中使用产品或其组件;(2)使用产品或其组件向他人收费提供服务、信息或数据;(3)将产品或其组件(或其任何衍生物)用于治疗、诊断或预防目的(包括作为设备、芯片、检测或其他产品的一部分);(4)转售产品或其组件,无论该产品或其组件是否转售用于研究。 此处包含的任何内容均不应被视为代表或保证使用本产品不需要其他第三方权利。
警告
毒性:标准处理(A)
法律資訊
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
T7SELECT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1