主要文件
69182
Millipore
DNase I,无-RNase
For applications in which maintenance of RNA integrity is critical
别名:
DNase I(无-RNase)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.85
形狀
liquid
製造商/商標名
Novagen®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
技術
DNA extraction: suitable
適合性
suitable for nucleic acid purification
應用
diagnostic assay manufacturing
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
DNase I (RNase-free) 将单链-或双链DNA消化,生成单核苷酸和寡核苷酸混合物。纯化后不含RNase,该制剂适用于维持RNA完整性至关重要的应用。该酶在RNA存在下选择性降解DNA,并可用于在体外转录反应后去除DNA模板。这种酶在DNA酶足迹和切口平移等其他应用中也很有用。
警告
毒性:标准处理(A)
單位定義
一个单位将在37°C下10分钟内降解 1 μg DNA。反应混合物(50 µl)含有 80 mM HEPES pH 7.5、10 mM NaCl、5 mM MgCl₂、10 mM DTT、1 µg质粒DNA和酶。
法律資訊
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1