等級
anhydrous
品質等級
蒸汽密度
4.48 (vs air)
蒸汽壓力
4.8 mmHg ( 20 °C)
化驗
99.3%
自燃溫度
365 °F
expl. lim.
8.5 %
折射率
n20/D 1.399 (lit.)
bp
142-143 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
溶解度
H2O: 0.113 g/L at 20 °C
密度
0.764 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCOCCCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
82.4 °F - closed cup
閃點(°C)
28 °C - closed cup