主要文件
567727
Sigma-Aldrich
D-苏式-鞘胺醇-1-磷酸盐
A putative second messenger that mobilizes calcium from intracellular stores via an IP3-independent pathway.
别名:
D-苏式-鞘胺醇-1-磷酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H38NO5P
CAS号:
分子量:
379.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥95% (TLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
顏色
white
溶解度
methanol: 0.5 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[P](=O)(OC[C@H](N)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)(O)O
InChI
1S/C18H38NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h14-15,17-18,20H,2-13,16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
InChI 密鑰
DUYSYHSSBDVJSM-KRWOKUGFSA-N
相关类别
一般說明
一种假定的第二信使,通过 IP3 非依赖性途径从细胞内储存中调动钙。激活磷脂酶 D(PLD) 并抑制肿瘤细胞的趋化性和侵袭性。还刺激静止的 Swiss/3T3 成纤维细胞的生长。抑制在 Fas 和神经酰胺介导的细胞凋亡过程中切割 PARP 和核纤层蛋白的半胱天冬酶的活化。
生化/生理作用
主要目标
从细胞内储存中调动钙
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:刺激性(B)
準備報告
可能需要稍微加热和涡旋。
重構
重组后,等分并在氮气流下蒸发。储存于 -20°C。使用前,涡旋溶解在 4 mg/ml BSA 溶液中。储备液可在-20°C最长稳定2个月。
其他說明
Cuvillier, O., et al. 1998.J. Biol. Chem. 273, 2910.
Mattie, M., et al. 1994.J. Biol. Chem.269, 3181.
Olivera, A. and Spiegel, S. 1993.Nature365, 557.
Desai, N.N., et al. 1992.J. Biol. Chem.267, 23122.
Sadahira, Y., et al. 1992.Proc.Natl.Acad.Sci. USA89, 9686.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3