化驗
≥97% (HPLC)
形狀
liquid
效力
27 μM IC50
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
儲存溫度
−70°C
SMILES 字串
[S](=O)(=O)(Nc2[n](nc(c2)c3[s]c4c(c3C)cc(cc4)Cl)C)c1c(cccc1)Cl
InChI
1S/C19H15Cl2N3O2S2/c1-11-13-9-12(20)7-8-16(13)27-19(11)15-10-18(24(2)22-15)23-28(25,26)17-6-4-3-5-14(17)21/h3-10,23H,1-2H3
InChI 密鑰
BVBDTTLISMIOJY-UHFFFAOYSA-N
一般說明
RNA聚合酶III(RNA Pol III)的细胞可渗透性抑制剂(对于人RNA Pol III的IC50=27 µM,对于酿酒酵母的RNA Pol III的IC50=32 µM)。通过阻止RNA Pol III介导的tRNA转录,来抑制酵母中的细胞生长。另提供该化合物的固体形式(目录号557403)。
生化/生理作用
主要靶标
RNA聚合酶III
RNA聚合酶III
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
25 mM(5 mg/442 µL)RNA聚合酶III抑制剂(目录号557403)的DMSO溶液。
重構
初次解冻后,分装冻存(-70°C)。分装后在-70°C下可稳定保存6个月。
其他說明
Wu, L., et al. 2003.Euk.Cell2, 256.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
閃點(°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)