主要文件
5.38184
Sigma-Aldrich
滑膜增生因子抑制剂,LS-102
别名:
滑膜增生因子抑制剂,LS-102, (S)-N²-(苯并[d]恶唑-6-基)-N⁴-(1-环己基乙基)-N⁶-乙基-N⁶-(2-(乙氨基)乙基)-1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺,E3连接酶SYVN抑制剂,LS-102,LS102
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H36N8O
分子量:
452.60
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
化驗
≥97% (HPLC)
品質等級
形狀
solid
效力
35 μM IC50
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
purple
溶解度
DMSO: 50 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
一般說明
一种可渗透细胞的三氨基三嗪,可选择性抑制E3泛素连接酶synoviolin(SYVN1,IC50 = 35 µM)的自体泛素化,而不会影响其他E3泛素连接酶。 通过减少泛素化消除了SYVN介导的PGC-1β负调控。显示可诱导野生型小鼠胚胎成纤维细胞(MEF)中PGC-1β的表达,但不影响SYVN基因敲除MEF中PGC-1β的表达。 增加C57BL/6J小鼠的线粒体生物发生。还会增加能量消耗,并导致db/db小鼠(每天50 mg/kg,腹腔注射)的体重和血糖水平显著降低,而不会影响其食物摄入。抑制类风湿性滑膜细胞的增殖(IC50 = 5.4 µ M)并降低小鼠模型中类风湿性关节炎的严重程度(4 mg/kg)。
请注意,由于变化的含水量,该化合物的分子量具有批次特异性。就特定批次的分子量,请参阅样品瓶标签或分析证书。所提供的分子量代表无水的基线分子量。
生化/生理作用
主要靶标
Synoviolin
可逆性:是
细胞可渗透性:具有
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Yagishita, N., et al. 2012.Int. J. Mol.Med.30, 1281.
Fujita, F., et al. 2015.EMBO J.34, 12192.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3