主要文件
5.33916
Sigma-Aldrich
KIFC1 抑制剂, AZ82
别名:
KIFC1 抑制剂, AZ82, 5-甲基-N-((R)-1-氧代-1-((R)-吡咯烷-3-基氨基)-3-(6- (3-(三氟甲氧基)苯基)吡啶-3-基丙-2-基)-4-丙基噻吩-2-羧酰胺, Tctex7抑制剂,Knsl2抑制剂,MT / KIFC1抑制剂,Bm4137抑制剂,HSET抑制剂,驱动蛋白F
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H31F3N4O3S
分子量:
560.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
化驗
≥96% (HPLC)
品質等級
形狀
film
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
yellow
溶解度
DMSO: 50 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
一般說明
具有细胞渗透性的吡啶基丙烷基噻吩甲酰胺化合物,对与 MT/微管结合的 KIFC1 马达结构域(Q305-K673;Kd = 690 nM)具有选择性亲和力,但对未复合的 KIFC1 或 MT 不具有选择性亲和力,并选择性抑制 MT 诱导(但不是基础的)KIFC1 马达结构域 ATPase 活性(IC50 = 300 nM;[KIFC1] = 30 nM,[MT] = 100 nM,[ATP] = 15 µM),以 ATP 竞争性方式(Ki = 43 nM;[KIFC1] = 125 nM,[MT] = 1.5 µM)和 MT 非竞争性方式,可有效防止 ADP 释放,但是对其他 9 种驱动蛋白马达蛋白几乎没有效果(5 µM下对其抑制作用<15%或无抑制,包括人CENP-E、染色体驱动蛋白/KIF4A、Eg5、KIFC3、KIF3C、驱动蛋白重链/KIF5B、MCAK/KIF2C、MKLP1/KIF23和构巢曲霉BimC/KIF8)。研究表明,使用 siRNA 敲低 KIFC1 或使用 AZ82(0.4 至 1.2 µM)引起 KIFC1 功能抑制,因为染色体无法聚集,从而导致带有额外中心体的 BT549 细胞中有丝分裂延迟和多极纺锤体形成。在具有正常/两个中心体的细胞中,抑制剂 Eg5导致单极纺锤体形成,而 AZ82 共同处理(400 nM)抵消了 Eg5 的抑制作用(5 nM AZD4877)并恢复有丝分裂 HeLa 细胞的双极纺锤体表型。研究报道了当使用浓度高于 4 µM 时会出现脱靶细胞毒性。
生化/生理作用
主靶
MT/KIFC1
可逆性:是
细胞可透过性:是
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
重悬后,等分并冻存(-20°C)。储备液在 -20°C 条件下可稳定保存 3 个月。
其他說明
参考文献: Wu, J., et al. 2013.ACS Chem. Biol.8, 2201.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3