主要文件
5.33717
Sigma-Aldrich
CB-839
≥97% (HPLC), solid, GLS1 inhibitor, Calbiochem®
别名:
GLS1 抑制剂 III,CB-839
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H24F3N7O3S
分子量:
571.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
产品名称
GLS1 抑制剂 III,CB-839,
化驗
≥97% (HPLC)
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
yellow to brown
溶解度
DMSO: 25 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
FC(F)(F)Oc1cc(ccc1)CC(=O)Nc2nnc(cc2)CCCCc3[s]c(nn3)NC(=O)Cc4ncccc4
InChI
1S/C26H24F3N7O3S/c27-26(28,29)39-20-9-5-6-17(14-20)15-22(37)31-21-12-11-18(33-34-21)7-1-2-10-24-35-36-25(40-24)32-23(38)16-19-8-3-4-13-30-19/h3-6,8-9,11-14H,1-2,7,10,15-16H2,(H,31,34,37)(H,32,36,38)
InChI 密鑰
PRAAPINBUWJLGA-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一种细胞透过性噻二唑基-丁基-哒嗪基化合物,在HCC1806异种移植小鼠小鼠单次口服200 mg/10 mL/kg剂量后4小时(药物浓度:血浆中2.1 µM2.1 µ500 mm3肿瘤中1.5 nmol/g)后,以非竞争性方式选择性抑制 GLS1(IC50 = 23 nM & 28 nM,分别使用鼠肾和脑匀浆)的谷氨酰胺酶活性,而不抑制 GLS2/LGA 的谷氨酰胺酶活性(使用鼠肝匀浆最高 5 µM),比非竞争性的 GLS1 抑制剂 BPTES 更为有效,但抑制动力学(CB-839的IC50/预孵育时间 ~300 nM/1 min & & 50 nM/1 h;BPTES为630 nM/1 min & 700 nM/1 h;2 nM rhGAC aa 126-598)&可逆性(去除游离药物后的活性恢复时间t1/2 = 45 min/CB-839 & <3 min/BPTES). CB-839 also displays higher antiproliferation potency than BPTES against triple negative breast cancer (TNBC) cultures (GI50 against MDA-MB-231 in 72 h = 19 nM vs. 2.4 µM with BPTES; GI50 against HCC1806 in 72 h = 55 nM vs. 2.0 µM with BPTES), while neither drug is effective against GLS1-independent growth of estrogen receptor-positive T47D even at 1 µM concentration. Despite a fast clearance in mice (Plasma t1/2<2 h post 50 mg/kg p.o.), good drug exposure is reported in tumor and major organs (>1 nmol/g)低得多,只有脑(~0.2 nmol/g)相对于正常组织(未处理对照1至2.28倍)观察到最明显的谷氨酰胺积聚(5倍)。每日两次口服(200 mg/kg/12 h)能有效抑制 HIMT-1 衍生的已建立肿瘤的发展(35 d 时降低 54%),以及和患者的TNBC(28 d 时降低 59%),并且在治疗期的前 5 天与 5 日剂量的紫杉醇(10 mg/k,静脉注射;货号580555 & 580556)联合使用,可以完全抑制 JIMT-1 肿瘤。
生化/生理作用
主靶
GLS1
可逆性:是
细胞可透过性:是
靶标 IC50: 23 nM & 28 nM,分别使用鼠肾和脑匀浆
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
重悬后,等分并冻存(-20°C)。储备液在 -20°C 条件下可稳定保存 3 个月。
其他說明
Gross, M.I., et al. 2014.Mol.Cancer Ther.13, 890.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1