主要文件
529579
Sigma-Aldrich
PP1类似物
别名:
PP1类似物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H19N5
分子量:
317.39
分類程式碼代碼:
12352202
化驗
≥99% (HPLC)
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
off-white
溶解度
DMSO: 10 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C19H19N5/c1-19(2,3)24-18-15(17(20)21-11-22-18)16(23-24)14-10-6-8-12-7-4-5-9-13(12)14/h4-11H,1-3H3,(H2,20,21,22)
InChI 密鑰
XSHQBIXMLULFEV-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Src家族酪氨酸激酶的强效,可逆,ATP竞争性和细胞可渗透抑制剂,与野生型v-Src(IC50=1.0 µnM)相比,对I338G突变体v-Src(IC50 = 1.5 nM)的选择性高>800倍。也抑制野生型Fyn(IC50=600 nM)。 也有InSolution 格式(目录号529605)。
Src家族酪氨酸激酶的强效,可逆,ATP竞争性,细胞可渗透和选择性抑制剂,与野生型v-Src(IC50 = 1 µM)相比,对I338G突变体v-Src(IC50 = 1.5 nM)的选择性高>800倍。也抑制野生型Fyn(IC50=600 nM)。 也有InSolution 格式(目录号529605)。
生化/生理作用
主要靶标
I338G突变体v-Src
产物与ATP竞争。
可逆性:是
细胞可渗透性:具有
靶标IC50:I338G突变体v-Src为1.5 nM;野生型v-Src为1.0 µM;野生型Fyn为600 nM
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
在复溶后存放于冰箱(4°C)。储备溶液在4°C下可稳定保存3个月。
其他說明
Bishop, A.C., et al. 2000.Nature407, 395.
Bishop, A.C., et al. 1999 J. Am. Chem. Soc.121, 627.
法律資訊
不可在美国销售。
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1