主要文件
512585
Sigma-Aldrich
Parathyroid Hormone 1-34, Rat
别名:
Parathyroid Hormone 1-34, Rat, rPTH 1-34
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C180H291N55O48S2
CAS号:
分子量:
4057.71
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.77
化驗
≥97% (HPLC)
品質等級
形狀
lyophilized solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
溶解度
5% acetic acid: 1 mg/mL
DMSO: 1 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
一般說明
Synthetic, rat parathryroid hormone. Suitable for studies of bone metabolism and glandular disorders, characterization of specific receptor sites, and as an antigen.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
序列
H-Ala-Val-Ser-Glu-Ile-Gln-Leu-Met-His-Asn-Leu-Gly-Lys-His-Leu-Ala-Ser-Val-Glu-Arg-Met-Gly-Trp-Leu-Arg-Lys-Lys-Leu-Gln-Asp-Val-His-Asn-Phe-OH
其他說明
Coltrera, M.D., et al. 1981. J. Biol. Chem.256, 10555.
Roos, B.A., et al. 1981. J. Clin. Endocrinol. Metab.53, 709.
Jubiz, W., et al. 1972. J. Clin. Invest.51, 2040.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3