产品名称
新生霉素钠盐,
化驗
≥90% (HPLC)
形狀
powder
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white to yellow
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].N([C-]2C(=O)Oc3c(ccc(c3C)OC4OC(C(C(C4O)OC(=O)N)OC)(C)C)C2=O)C(=O)c1cc(c(cc1)O)CC=C(C)C
InChI
1S/C31H35N2O11.Na/c1-14(2)7-8-16-13-17(9-11-19(16)34)27(37)33-21-22(35)18-10-12-20(15(3)24(18)42-28(21)38)41-29-23(36)25(43-30(32)39)26(40-6)31(4,5)44-29;/h7,9-13,23,25-26,29,34,36H,8H2,1-6H3,(H2,32,39)(H,33,37);/q-1;+1
InChI 密鑰
AXOUUAINTJNFRS-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一种可用于产生正超螺旋血浆DNA的DNA回旋酶抑制剂。靶向回旋酶B的核苷酸结合位点。表现出抗菌特性。抑制逆转录病毒RNA依赖性DNA聚合酶抑制LPS诱导的促炎细胞因子的产生。据报告可作为ADP核糖基化的强效抑制剂。还抑制蛋白合成并改变几种胞质蛋白的磷酸化状态。
一种用于产生正超螺旋血浆DNA的DNA回旋酶抑制剂。抑制逆转录病毒RNA依赖性DNA聚合酶ADP核糖基化的强效抑制剂也消除了大肠埃希菌中的野生型pMG110质粒。
生化/生理作用
主要靶标
逆转录病毒RNA依赖性DNA聚合酶
逆转录病毒RNA依赖性DNA聚合酶
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
警告
毒性:有害(C)
重構
在复溶后,冷藏(4°C)。贮备液在4°C下可稳定保存3个月。
其他說明
Marcu, M.G., et al. 2000.J. Natl.Cancer Inst.92, 242.
Luhrmann, A., et al. 1998.Antimicrob.Agents Chemotherp.42, 1911.
Hooper, D.C., et al. 1984.Antimicrob.Agents Chemother.25, 586.
Lockshon, D., and Morris, D.R.1983.Nucleic Acid.Res. 11, 2999.
Sumiyoshi, Y., et al. 1983.J. Gen.Virol.64, 2329.
Staudenbauer, W.L.1975.J. Mol.Biol. 96, 201.
Luhrmann, A., et al. 1998.Antimicrob.Agents Chemotherp.42, 1911.
Hooper, D.C., et al. 1984.Antimicrob.Agents Chemother.25, 586.
Lockshon, D., and Morris, D.R.1983.Nucleic Acid.Res. 11, 2999.
Sumiyoshi, Y., et al. 1983.J. Gen.Virol.64, 2329.
Staudenbauer, W.L.1975.J. Mol.Biol. 96, 201.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1