主要文件
4.90050
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
for synthesis
别名:
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H15F6N2P
分子量:
284.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
品質等級
pH值
5 (20 °C in H2O)
mp
12 °C
密度
1.38 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H15N2.F6P/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-7(2,3,4,5)6/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
IXQYBUDWDLYNMA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3