主要文件
484400
Sigma-Aldrich
头孢硝噻
≥95% (UV), solid, β-lactamase substrate, Calbiochem®
别名:
头孢硝噻, 3-(2,4-二硝基苯乙烯基)-(6R,7R)-7-(2-噻吩基乙酰胺基)-头孢-3-EM-4-羧酸,E-异构体
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H16N4O8S2
CAS号:
分子量:
516.50
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.21
产品名称
头孢硝噻, A chromogenic β-lactamase substrate that undergoes distinctive color change from yellow as the amide bond in the β-lactam ring is hydrolyzed by β-lactamase.
品質等級
化驗
≥95% (UV)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
orange-yellow
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[s]1c(ccc1)CC(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)O)\C=C\c4c(cc(cc4)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C21H16N4O8S2/c26-16(9-14-2-1-7-34-14)22-17-19(27)23-18(21(28)29)12(10-35-20(17)23)4-3-11-5-6-13(24(30)31)8-15(11)25(32)33/h1-8,17,20H,9-10H2,(H,22,26)(H,28,29)/b4-3+/t17-,20-/m1/s1
InChI 密鑰
LHNIIDJCEODSHA-OQRUQETBSA-N
一般說明
当β-内酰胺环中的酰胺键被β-内酰胺酶水解时,显色β-内酰胺酶底物经历从黄色(在pH值7.0时λmax =390 nm)到红色(在pH值7.0时λmax=486 nm)的独特颜色变化。头孢硝噻吩对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌产生的全部已知内酰胺酶的水解敏感。也可用于通过等电聚焦检测细菌细胞提取物中的β-内酰胺酶模式。已用于抗β-内酰胺酶抗生素开发工作的竞争性抑制研究中。
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:易燃(J)
準備報告
制备头孢硝噻吩(500 µg/ml)溶液
•将1 mg头孢硝噻吩溶于100 µl二甲亚砜(DMSO)中并涡旋。
• 加入1.9 ml磷酸盐缓冲液(100 mM,pH值7),以产生2 ml总体积。
•这样就产生了500 µg/ml(〜1 mM)的头孢硝噻吩工作溶液,适用于大多数应用。
•头孢硝噻吩对光非常敏感, 特别是在溶液中时。
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液可在-20°°C下储存长达2周。
其他說明
Guay, R., et al. 1980.IRCS Med. Science 8, 209.
King, A., et al. 1980.Antimicrob.Agents Chemother.17, 165.
Matthew, M., et al. 1975.J. Gen.Microbiol.88, 169.
O’Callaghan, C.H., et al. 1972.Antimicrob.Agents Chemother.1, 283.
由于该运输中有害物质的性质,您的订单可能需要支付额外的运输费用。某些尺寸的产品可免除其他有害材料的运输费用。请与您当地的销售办事处联系,以获取有关这些费用的更多信息。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3